Documenti fondamentali
791695
Sigma-Aldrich
DL-Dopa-(phenyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D3H8NO4
Peso molecolare:
200.21
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C(O)=C(O)C([2H])=C1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)/i1D,2D,4D
WTDRDQBEARUVNC-KYKRLZBASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)