791245
N749 Black Dye
Sinonimo/i:
Greatcell Solar®, Black dye, Ruthenium 620, Tris(N,N,N-tributyl-1-butanaminium)[[2,2′′6′,2′′-terpyridine]-4,4′,4′′-tricarboxylato(3-)-N1,N1′,N1′′]tris(thiocyanato-N)hydrogen ruthenate(4-)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
85% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
dark green
λmax
615, 415, 341, 329 nm at 0.02 mM in ethanol (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(C1=CC(C2=NC=CC(C([O-])=O)=C2)=NC(C3=CC(C([O-])=O)=CC=N3)=C1)=O.S=C=N[Ru](N=C=S)N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H11N3O6.3C16H36N.3CNS.Ru/c22-16(23)9-1-3-19-12(5-9)14-7-11(18(26)27)8-15(21-14)13-6-10(17(24)25)2-4-20-13;3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*2-1-3;/h1-8H,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);3*5-16H2,1-4H3;;;;/q;3*+1;3*-1;+3/p-3
YOIDEEDNCKVVPH-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Recommended application in 0.2-0.3mM solution with ethanol or acetonitrile/tert-butanol (1:1; vol:vol).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2