Key Documents
790826
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine-2,2,3,3-d4
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D4H3N
Peso molecolare:
61.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
NC1C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
HTJDQJBWANPRPF-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)