774472
Ethyl 2-(4-methoxyphenylcarbonothioylthio)acetate
99%
Sinonimo/i:
2-[(4-Methoxyphenylthioxomethyl)thio]ethanoic acid ethyl ester, CTA, RAFT dithiobenzoate
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
30-35 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)CSC(=S)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C12H14O3S2/c1-3-15-11(13)8-17-12(16)9-4-6-10(14-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
YZSCQGUNDFCXBR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.