764531
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder, contains 10 mol % yttria, <50 nm particle size, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
10YDC, YDC-10, YDC10, Cerium yttrium oxide, YDC, Yttria doped ceria, Yttrium doped ceria
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
nanopowder
contiene
10 mol % yttria
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dimensione particelle
<50 nm
Punto di fusione
>400 °C
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ce.5O.2Y
XVLUKJGVKWVXMP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)