Key Documents
763160
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 thiourea
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D4H2N2S
Peso molecolare:
106.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])NC(NC1([2H])[2H])=S
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
PDQAZBWRQCGBEV-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)