Documenti fondamentali
755915
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-1,4-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
About This Item
Formula condensata:
NaO213CCH=CH13CO2Na
Peso molecolare:
162.02
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O=[13C](O[Na])/C=C/[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1,4+1;;
MSJMDZAOKORVFC-CKJLVEDHSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)