Documenti fondamentali
754099
Sigma-Aldrich
diF-TES-ADT
99% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,8-Difluoro-5,11-bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H36F2S2Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
602.95
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99% (HPLC)
Perdita
0.5 wt. % TGA, 290 °C
Punto di fusione
193-198 °C
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3cc(F)sc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5cc(F)sc5cc14
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)