75100
Ethyl oleate
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Ethylis oleas, Oleic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
216-218 °C/15 mmHg
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?