750492
Carbon nanotube, single-walled
<3.5% Metal Catalyst, avg. no. of layers, 1
Sinonimo/i:
SWCNT
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
30% (Metallic)
70% (Semiconducting)
Livello qualitativo
Stato
solid
Caratteristiche
avg. no. of layers 1
Produttore/marchio commerciale
NanoIntegris, Inc.
Lunghezza
0.3-5 μm
Impurezze
<3.5% Metal Catalyst
Diametro
1.2-1.7 nm
Punto di fusione
3652-3697 °C (lit.)
Densità
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Research applications include:
- Electronics
- Sensors
- Composites
- Energy Storage
- Study of Life Science systems
Nota sulla preparazione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Electronic and Biomedical Applications of High-Purity Single-Walled Nanotubes (SWNTs)
Carbon nanomaterials (CNMs), such as single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and graphene (Figure 1), have diverse commercial applications including lighter and stronger composite materials, improved energy storage devices, more sensitive sensors, and smaller transistors.
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
Protocolli
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
750492-100MG | 4061833241271 |