Documenti fondamentali
747610
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-methylacridinium perchlorate
95%
Sinonimo/i:
10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium perchlorate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H22ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Attivazione fotocatalizzatore
450 nm
Stringa SMILE
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.O=Cl(=O)([O-])=O
InChI
1S/C23H22N.ClHO4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
LFMBERYWDLWXNO-UHFFFAOYSA-M
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)