Documenti fondamentali
745081
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chlorobenzyl azide solution, o-Chlorobenzyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.60
Beilstein:
2719059
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)