744042
1-Butene
≥99.6%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.93 (vs air)
Tensione di vapore
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Saggio
≥99.6%
Forma fisica
gas
Temp. autoaccensione
723 °F
Limite di esplosione
9.3 %
P. eboll.
−6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
−185 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-112.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-80 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)