Documenti fondamentali
738999
Sigma-Aldrich
Isooctyl trimethoxysilane, mixture of isomers
97%
Sinonimo/i:
2,4,4-Trimethylpentyltrimethoxysilane
About This Item
Formula condensata:
C8H17Si(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416
Densità
0.901 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)