738484
Potassium 1-Boc-1H-indole-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
190-195 °C
Stringa SMILE
[K+].CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(ccc12)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C13H14BF3NO2.K/c1-13(2,3)20-12(19)18-7-6-9-8-10(14(15,16)17)4-5-11(9)18;/h4-8H,1-3H3;/q-1;+1
WQXAJDXDSOGMRW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- The cross-coupling reaction of 2(chloromethyl)-2,1-borazaronaphthalenes with trifluoroborates.
- Fluorination reactions of potassium salts of aryl and heteroaryl trifluoroborates.
- Nitrosation reactions of potassium trifluoroborates using nitrosonium tetrafluoroborate.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3