Documenti fondamentali
738352
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells-15N (spirulina)
98 atom % 15N
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
powder
tecniche
protein expression: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)