734489
5-Bromo-6-methoxy-1-indanone
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
150-155 °C
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
COc1cc2C(=O)CCc2cc1Br
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
UOPZFPWKIZTDRV-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)