Documenti fondamentali
733814
Sigma-Aldrich
Chloroform solution
NMR reference standard, 10% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Grado
NMR reference standard
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Concentrazione
10% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
1H line shape
Quantità
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose