Documenti fondamentali
733113
Sigma-Aldrich
N-Methyldiethanol-1,1,1′,1′-d4 amine
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2,2′-Methyliminodiethanol-1,1,1′,1′-d4, MDEA-1,1,1′,1′-d4
About This Item
Formula condensata:
CH3N(CH2CD2OH)2
Peso molecolare:
123.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
246-248 °C (lit.)
Densità
1.072 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)CN(C)CC([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i4D2,5D2
CRVGTESFCCXCTH-CQOLUAMGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)