Key Documents
730637
Sigma-Aldrich
Dihydrotestosterone-2,3,4-13C3 solution
0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
5α−Androstan-17β-ol-3-one-13C3, Androstanolone-13C3, Stanolone-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C16H30O2
Peso molecolare:
293.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solution
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Concentrazione
0.1 mg/mL in methanol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
−70°C
Stringa SMILE
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4[13CH2][13C](=O)[13CH2]C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
NVKAWKQGWWIWPM-PUXGIKSBSA-N
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Renaud Mevel et al.
eLife, 9 (2020-10-08)
The characterization of prostate epithelial hierarchy and lineage heterogeneity is critical to understand its regenerative properties and malignancies. Here, we report that the transcription factor RUNX1 marks a specific subpopulation of proximal luminal cells (PLCs), enriched in the periurethral region