Documenti fondamentali
728977
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-nitroanisole
95%
Sinonimo/i:
4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Bromo-2-nitrophenyl methyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
95%
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
90-95 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
COc1cc(Br)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
DJKPQYBFSAJUBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)