Documenti fondamentali
727504
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-iodophenol
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.02
Beilstein:
2716290
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
carbon, 29.1-32.2% elemental analysis
nitrogen, 5.7-6.3% elemental analysis
Punto di fusione
110-120 °C (subl.) (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Nc1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C6H6INO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
GUGSDWSSHLBVST-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)