72284
meso-1,4-Diamino-2,3-butanediol dihydrochloride
≥98.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
~288 °C (dec.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
Cl.Cl.NC[C@@H](O)[C@@H](O)CN
InChI
1S/C4H12N2O2.2ClH/c5-1-3(7)4(8)2-6;;/h3-4,7-8H,1-2,5-6H2;2*1H/t3-,4+;;
DUPMJOBILZRZTB-NDXJVULZSA-N
Categorie correlate
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)