Key Documents
721271
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-13C,d2)
98 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
13CHD2SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Peso molecolare:
152.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % D
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
284 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H][13CH]([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2
FFEARJCKVFRZRR-ZMLSOYJSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3