Documenti fondamentali
717665
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-4-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
146 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cnccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-7-14-8-10(9)15-5/h6-8H,1-5H3
HLRJDJZOIOTKSF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)