Documenti fondamentali
711063
Sigma-Aldrich
Tributyl(perfluoroethyl)stannane
97%
Sinonimo/i:
Tributyl(pentafluoroethyl)stannane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H27F5Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.430
P. ebollizione
245-247 °C
Densità
1.253 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.C2F5.Sn/c3*1-3-4-2;3-1(4)2(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;;
QXRRWXQWODQKRG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tributyl(perfluoroethyl)stannane can be used in the stannylation of cyclopropenes to yield stannylcyclopropenes, which are key building blocks for the synthesis of substituted cyclopropenes.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)