Documenti fondamentali
710687
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
GTP-13C10 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C10H14N5Na2O14P3
Peso molecolare:
577.07
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
liquid
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[13C]1[13C](N=[13CH]N2[13C@H]3[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)O3)=[13C]2N=[13C](N)N1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Molecular weight and empirical formula are based on the free acid.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)