Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
705977
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazole-4-carboxaldehyde
greener alternative
97%
Sinonimo/i:
2-Methyloxazole-4-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 94
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
70-75 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Cc1nc(C=O)co1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-6-5(2-7)3-8-4/h2-3H,1H3
ARAUEWKXKTYCHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)