Documenti fondamentali
705659
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3,7-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C3H815N3NO3
Peso molecolare:
203.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]2C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)