Key Documents
705578
Sigma-Aldrich
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-(ring-13C4,15N2, amino-15N)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetimide-(ring-13C4,15N2, amino-15N), AAMU-(ring-13C4,15N2, amino-15N)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C3H1015N3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
305 °C
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C]([15NH2])=[13C](NC(C)=O)[13C]1=O
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1
POQOTWQIYYNXAT-TUCXKDRYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)