Documenti fondamentali
705403
Sigma-Aldrich
Nitrosobenzene-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13C6H5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
65-69 °C
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
NLRKCXQQSUWLCH-IDEBNGHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)