704288
Lanthanum strontium cobalt ferrite
LSCF 6428
Sinonimo/i:
LCSF, Lanthanum strontium cobalt iron oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
4-8 m2/g
Dimensione particelle
0.7-1.1 μm
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells