702412
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester
97%
Sinonimo/i:
1-tert-Butyl 2-methyl (2S,4R)-4-fluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Attività ottica
[α]22/D -80.0°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
34-39 °C
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+/m1/s1
METPQQHVRNLTRX-SFYZADRCSA-N
Applicazioni
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline methyl ester can be used as a substrate in the preparation of pyrrolidinine-thioxotetrahydropyrimidinone based catalysts, which find application in asymmetric organic reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
4-Fluoro and 4-hydroxy pyrrolidine-thioxotetrahydropyrimidinones: Organocatalysts for green asymmetric transformations in brine
Kaplaneris N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(11), 5464-5473 (2015)