Key Documents
702242
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2-13C, 3,3,3-d3
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Pyruvic acid-2-13C,3,3,3-d3 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CD313COCO2Na
Peso molecolare:
114.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
97 atom % D
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
PM
113.96 by atom % calculation
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>300 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2+1;
DAEPDZWVDSPTHF-CKHMYQJJSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)