Documenti fondamentali
700274
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-18O3
95 atom % 18O, 95% (CP)
Sinonimo/i:
Pyruvic acid-18O3 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3C(18O)C18O2Na
Peso molecolare:
116.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Saggio
95% (CP)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(=[18O])C([18O-])=[18O]
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+2,5+2,6+2;
DAEPDZWVDSPTHF-JXCBAZJCSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)