Documenti fondamentali
699373
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloropropane-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Propylene dichloride-d6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3D6Cl2
Peso molecolare:
119.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
95-96 °C (lit.)
Punto di fusione
-100 °C (lit.)
Densità
1.216 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
KNKRKFALVUDBJE-LIDOUZCJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Punto d’infiammabilità (°C)
15.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)