Documenti fondamentali
697494
Sigma-Aldrich
4-Formylphenylboronic acid MIDA ester
96%
Sinonimo/i:
4-Formylphenylboronic acid methyliminoacetic acid anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12BNO5
Peso molecolare:
261.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
242-248 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
ATAFRFKGTAHILE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An article regarding MIDA-protected Boronate Esters.