Documenti fondamentali
696633
Sigma-Aldrich
PIPES-d18
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid)-d18
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D18N2O6S2
Peso molecolare:
320.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
>300 °C
Spostamento di massa
M+18
Stringa SMILE
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2/hD2
IHPYMWDTONKSCO-SVSBSETCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)