Documenti fondamentali
694622
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe/ZnS
590, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinonimo/i:
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
Stato
dispersion
Disponibilità
not available in USA
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
Dimensione particelle
4.0 nm
P. ebollizione
110 °C
Densità
0.865 g/mL at 25 °C
ε (coefficiente d’estinzione)
1.60 x 105 M-1cm-1
Fluorescenza
λex 575 nm; λem 590 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Orange emitting quantum dot nanoparticles
Note legali
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)