691623
trans-Crotylboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
E-Crotylboronic acid pinacol ester, trans-2-(2-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434
Densità
0.888 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C