689599
Benzyldimethyloctylammoniumchlorid
≥96.0% (AT)
Sinonimo/i:
N,N-dimethyl-N-octyl-benzenemethanaminium chloride
About This Item
Saggio
≥96.0% (AT)
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-4-5-6-7-8-12-15-18(2,3)16-17-13-10-9-11-14-17;/h9-11,13-14H,4-8,12,15-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
PXFDQFDPXWHEEP-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2