687820
Cyanuric acid-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol-13C3, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>360 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)