Documenti fondamentali
681814
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinamide
97%
Sinonimo/i:
Diphenyl phosphinic acid amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
162-166 °C
Stringa SMILE
NP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12NOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,13,14)
RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)