68054
N-Methyl-4-nitrophenethylamine hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AgNO3, titration)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
VGJDSNZOPPZCTB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)