Documenti fondamentali
680176
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
NAMYKGVDVNBCFQ-WFGJKAKNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19.4 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)