Documenti fondamentali
675318
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, ~157 nm particle size, 0.25 mM in H2O, contains citrate as stabilizer
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Stato
dispersion
nanoparticles
contiene
citrate as stabilizer
Concentrazione
0.25 mM in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.333
Dimensione particelle
~157 nm
Densità
0.991 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)