Documenti fondamentali
663468
Sigma-Aldrich
Rhodium on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, Degussa type G214 RA/D
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity".
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)