659576
Glycosyloxyethyl methacrylate solution
5 % (w/v) in ethanol
Sinonimo/i:
GEMA
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Concentrazione
5 % (w/v) in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.366
Densità
0.808 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOC1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H20O8/c1-6(2)11(17)18-3-4-19-12-10(16)9(15)8(14)7(5-13)20-12/h7-10,12-16H,1,3-5H2,2H3/t7-,8-,9+,10-,12?/m1/s1
KUQRLZZWFINMDP-BGNLRFAXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)