Documenti fondamentali
658421
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
p-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl 4-nitro-L-phenylalaninate hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2CH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
210-214 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
BTHMRXRBXYHLRA-FVGYRXGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)