Documenti fondamentali
657239
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2,3-dihydroxyquinoxaline
96%
Sinonimo/i:
6-Nitroquinoxaline-2,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
345-347 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Oc1nc2ccc(cc2nc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5N3O4/c12-7-8(13)10-6-3-4(11(14)15)1-2-5(6)9-7/h1-3H,(H,9,12)(H,10,13)
RYMLSFWVYNAKAR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)